Läs mer
2,5-Deoxyfructosazine-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Deoxyfructosazine-13C4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O7/c15-4-9(18)8(17)1-6-2-14-7(3-13-6)11(20)12(21)10(19)5-16/h2-3,8-12,15-21H,1,4-5H2/t8-,9+,10+,11+,12+/m0/s1/i2+1,3+1,6+1,7+1 |
| Formel vikt | 308.1405 |