Läs mer
2,5-di(2,2,2-trifluoretoxi)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10780734
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10780734 1 g 1g
10650135 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780734 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11334DA
Kemiska identifierare
CAS 152457-95-9
Molekylformel C10H7ClF6O4S
Molekylvikt (g/mol) 372.66
MDL-nummer MFCD00052841
InChI-nyckel UCHAULDYIPVTOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, tech., pubchem5052, acmc-1c3ia
PubChem CID 2736077
LEDER FC(F)(F)COC1=CC(=C(OCC(F)(F)F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2,5-bis(2,2,2-trifluoretoxi)bensensulfonylklorid
Formel vikt 372.67
Procent renhet 97%