Läs mer
2,5-Di-tert-butyl-4-metoxyfenol, 97 %
Produktkod. 15487457
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487457 5 g 5g
15497457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35053.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1991-52-2 | C15H24O2 | 236,355 g/mol
2,5-Di-tert-butyl-4-metoxifenol används som en icke-tumörframkallande förening i motsats till DBHQ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-Di-tert-butyl-4-metoxifenol används som en icke-tumörframkallande förening i motsats till DBHQ.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1991-52-2
Molekylformel C15H24O2
Molekylvikt (g/mol) 236.355
MDL-nummer MFCD00274238
InChI-nyckel FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
PubChem CID 74812
IUPAC-namn 2,5-ditert-butyl-4-metoxifenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Smältpunkt 99°C to 102°C
Färg Vit till grädde
Kvantitet 5 g
Formel vikt 236.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.