missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,5-Di-(tert-butyl-d9)-4-methoxyphenol-3,6-d2, CDN

Produktkod. 30318297
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318297 0.01 g
30319014 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318297 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND62740.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol-D20 (ditertbutyl-D18,phenol-3,6-D2)
CAS 1219802-07-9
Molekylformel C15 D20 H4 O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym 2,5-Di[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-methoxyphen-3,6-d2-ol, 2,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole-d20, 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol-D20 (ditertbutyl-D18,phenol-3,6-D2), DTBMP-d20, 2,5-Di-(tert-butyl-d9)-4-methoxyphenol-3,6-d2
InChI formel InChI=1 S/C15H24O2/c1-14(2,3)10-9-13(17-7)11(8-12(10)16)15(4,5)6/h8-9,16 H,1-7H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,8 D,9 D
LEDER [2 H]c1c(O)c(c([2 H])c(OC)c1C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,5-dideuterio-3,6-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-4-methoxyphenol
Molekylvikt (g/mol) 256.4731
Formel vikt 256.3032 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.