Läs mer
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, 99%
Produktkod. 10215960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215960 1 kg Plastflaska 1kg
10404555 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150840010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-58-4
Molekylformel C14H22O2
Molekylvikt (g/mol) 222.33
MDL-nummer MFCD00008825
InChI-nyckel JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
IUPAC-namn 2,5-ditert-butylbensen-1,4-diol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Di-tert-butylhydroquinone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 212°C to 218°C
Färg Beige till Beige-Rosa
Densitet 216g/mL
Flampunkt 216°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane
Formel vikt 222.33
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.