Läs mer
2,5-Diamino-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidine-7-(6H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Diamino-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidine-7-(6H)-one |
| CAS | 22288-77-3 |
| Molekylformel | C5 H7 N5 O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N5OS/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)12-5(7)9-2/h5H,7H2,(H4,6,8,9,10,11) |
| LEDER | NC1NC2=C(S1)C(=O)NC(=N2)N |
| IUPAC-namn | 2,5-diamino-3,6-dihydro-2H-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.21 |
| Formel vikt | 185.0371 |