Läs mer
2,5-diamino-3-fluor-4-(trifluormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10220100
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10220100 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10220100 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00150DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 675602-90-1
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5F4N3
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,5-diamine, 2,5-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine
InChI-nyckel SMAJZLPBXNXMJE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=C(C(=N1)N)F)C(F)(F)F)N
IUPAC-namn 3-fluor-4-(trifluormetyl)pyridin-2,5-diamin
Molekylvikt (g/mol) 195.121
PubChem CID 2758028
Formel vikt 195.12
Procent renhet 95%