Läs mer
2,5-Diamino-4,6-dikloropyrimidin, TRC
Produktkod. 30348820
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30348820 100 mg
1 options
Produktkod. 30348820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD415110100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Molekylformel C4 H4 Cl2 N4
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971
InChI formel InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
LEDER Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC-namn 4,6-dikloropyrimidin-2,5-diamin
Molekylvikt (g/mol) 179.01
Formel vikt 177.9813