Läs mer
2,5-Diamino-4,6-dikloropyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine |
| CAS | 55583-59-0 |
| Molekylformel | C4 H4 Cl2 N4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10) |
| LEDER | Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dikloropyrimidin-2,5-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.01 |
| Formel vikt | 177.9813 |