Läs mer
2,5-diaminohydrokinon-dihydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425087
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. 11425087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21969.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydrokinon-dihydroklorid används vid framställning av polymerer, syntetiskt tvärbundna polyimid- och silikahybridfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,5-Diaminohydrokinon
-dihydroklorid används vid framställning av polymerer, syntetiskt tvärbundna polyimid- och silikahybridfilmer.
Anmärkningar
Luftkänslig. Det kan missfärgas till svartviolett vid förvaring. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24171-03-7
Molekylformel C6H10Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 213.058
MDL-nummer MFCD00239416
InChI-nyckel NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
IUPAC-namn 2,5-diaminobensen-1,4-diol;dihydroklorid
LEDER C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 213.06
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzenedihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.