Läs mer
2,5-Diaminohydrokinon dihydroklorid, 97 %
Produktkod. 11435087
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435087 0.25 g 0.25g
11425087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21969.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213,058 g/mol
2,5-Diaminohydrokinon-dihydroklorid används vid framställning av polymerer, syntetiskt tvärbundna polyimid- och silikahybridfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,5-Diaminohydrokinon
-dihydroklorid används vid framställning av polymerer, syntetiskt tvärbundna polyimid- och silikahybridfilmer.
Anmärkningar
Luftkänslig. Det kan missfärgas till svartviolett vid förvaring. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24171-03-7
Molekylformel C6H10Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 213.058
MDL-nummer MFCD00239416
InChI-nyckel NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
IUPAC-namn 2,5-diaminobensen-1,4-diol;dihydroklorid
LEDER C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 0.25 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 213.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.