Läs mer
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478839
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15478839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05599.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26878-35-3
Molekylformel C5H9Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 182.048
MDL-nummer MFCD00040818
InChI-nyckel RWHNUWWUPZKDQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminopyridine dihydrochloride, pyridine-2,5-diamine dihydrochloride, 2,5-diaminopyridine 2hcl, pyridin-2,5-diamindihydrochlorid, 2,5-diaminopyridinedihydrochloride, pubchem5497, acmc-209gtk, pyridine-2,5-diamine, chloride, chloride
PubChem CID 117889
IUPAC-namn pyridine-2,5-diamine;dihydrochloride
LEDER C1=CC(=NC=C1N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Diaminopyridine dihydrochloride
Smältpunkt ∽264°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3912365
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 182.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.