Läs mer
2,5-Diaminotoluene (>80%), TRC
Produktkod. 30135523
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135523 10 g
30132418 5 g
18080730 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53587710G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-70-5
Molekylformel C7 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
Synonym Toluene-2,5-diamine (7CI,8CI), 2-Methyl-1,4-benzenediamine, 1,4-Diamino-2-methylbenzene, 1-Methyl-2,5-diaminobenzene, 2,5-Diaminotoluene, 2,5-Diaminotoluol, 2-Methyl-1,4-phenylenediamine, 2-Methyl-p-phenylenediamine, 4-Amino-2-methylaniline, 4-Amino-3-methylaniline, C.I. 76042, Toluylene-2,5-diamine, p-Toluenediamine
IUPAC-namn 2-methylbenzene-1,4-diamine
LEDER Cc1cc(N)ccc1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Diaminotoluene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Formel vikt 122.0844