Läs mer
2,5-Diaminotoluene sulfate, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324874
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324874 100 mg
1 options
Produktkod. 30324874 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC12198500100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
CAS 615-50-9
Analyt- eller komponentnamn 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
Frakt skick +20°C
Molekylformel C7 H10 N2 . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
LEDER Cc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-methylbenzene-1,4-diamine;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 220.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 220.0518 g/mol