Läs mer
2,5-Diaminotoluene Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 220.0518 |