Läs mer
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothifen, 95 %
Produktkod. 11368385
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368385 1 g 1g
11378385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10348.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331,92 g/mol
Reatant i syntesen av bromodinitroförening, polymerer via stille koppling. 3,4-diaminotiofen erhölls från reduktionen av 2,5-dibrom-3,4-dinitrotiofen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Reatant i syntesen av bromodinitroförening, polymerer via stillekoppling. 3,4-diaminotiofen erhölls från reduktionen av 2,5-dibrom-3,4-dinitrotiofen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52431-30-8
Molekylformel C4Br2N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 331.92
MDL-nummer MFCD00015537
InChI-nyckel AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
IUPAC-namn 2,5-dibrom-3,4-dinitrotiofen
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Smältpunkt 134°C to 137°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 218219
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 331.94
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.