Läs mer
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiofen, TRC
Produktkod. 30384586
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30384586 500 mg
1 options
Produktkod. 30384586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD425435500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
CAS 52431-30-8
Molekylformel C4 Br2 N2 O4 S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
LEDER [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,5-dibrom-3,4-dinitrotiofen
Molekylvikt (g/mol) 331.93
Formel vikt 329.7946