Läs mer
2,5-Dibromo-3-methylthiophene, 98%
Produktkod. 11337795
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337795 5 g 5g
11347795 25 g 25g
11357795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02693.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13191-36-1 | C5H4Br2S | 255.955 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13191-36-1
Molekylformel C5H4Br2S
Molekylvikt (g/mol) 255.955
MDL-nummer MFCD00015470
InChI-nyckel IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo-3-methyl, 2,5-dibromo-3-methyl-thiophene, acmc-1bt3y, 2-p-nitrophenylthio ethanol, 2,5-dibrom-3-methylthiophen, 3-methyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-methylthiophene
PubChem CID 83219
IUPAC-namn 2,5-dibrom-3-metyltiofen
LEDER CC1=C(SC(=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Densitet 1.972
Kokpunkt 226°C to 230°C
Brytningsindex 1.613
Kvantitet 5 g
Beilstein 108894
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 255.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.