Läs mer
2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15471718
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15471718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55465.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116971-10-9
Molekylformel C8H10Br2S
Molekylvikt (g/mol) 298.04
MDL-nummer MFCD00672012
InChI-nyckel YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 600361
IUPAC-namn 2,5-dibromo-3-butylthiophene
LEDER CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene
Densitet 1.67
Kokpunkt 270°C to 281°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 250 mg
Synonym thiophene, 2,5-dibromo-3-butyl, acmc-2099tk, ksc491i5n, 3-butyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-n-butylthiophene, thiophene,2,5-dibromo-3-butyl, 2,5-bis bromanyl-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-butylthiophene
Formel vikt 298.04
Procent renhet 96%