Läs mer
2,5-Dibromo-3-nitropyridine, 98%
Produktkod. 15488548
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488548 100 g 100g
15468548 5 g 5g
15478548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61961.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15862-37-0 | C5H2Br2N2O2 | 281.891 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15862-37-0
Molekylformel C5H2Br2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 281.891
MDL-nummer MFCD09266223
InChI-nyckel OQKWPJCAKRVADO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3-nitro-pyridine, 2,5-di bromo-3-nitro pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-nitro, pubchem5505, acmc-1bp61, ksc495e2t, 2 pound not5-dibromo-3-nitropyridine
PubChem CID 298470
IUPAC-namn 2,5-dibrom-3-nitropyridin
LEDER C1=C(C(=NC=C1Br)Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Färg Gult
Kvantitet 100 g
Formel vikt 281.89
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.