Läs mer
2,5-Dibromo-p-xylene, 98+%
Produktkod. 11311407
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311407 25 g 25g
11321407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01776.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
2,5-Dibromo-p-xylen används som ett flytande kristallmaterial. Det används också som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,5-Dibromo-p-xylen används som flytande kristallmaterial. Det används också som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och i läkemedel.
Löslighet Löslig i toluen, varm etanol och varm metanol. Olöslig i
vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-24-4
Molekylformel C8H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 263.96
MDL-nummer MFCD00000091
InChI-nyckel QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
PubChem CID 66175
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromo-p-xylene
Smältpunkt 72°C to 74°C
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Beilstein 2080433
Kokpunkt 261°C
Löslighetsinformation Soluble in toluene,hot ethanol and hot methanol.Insoluble in water.
Formel vikt 263.97
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.