Läs mer
2,5-Dibromoanilin, 97 %
Produktkod. 11499406
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499406 5 g 5g
11409416 25 g 25g
11419416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19114.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250,921 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3638-73-1
Molekylformel C6H5Br2N
Molekylvikt (g/mol) 250.921
MDL-nummer MFCD00007636
InChI-nyckel WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
PubChem CID 77198
IUPAC-namn 2,5-dibromanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromoaniline
Smältpunkt 51 °C till 56 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1817548
Formel vikt 250.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.