Läs mer
2,5-Dibromobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 15494297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494297 1 g 1g
15404307 5 g 5g
15414307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31689.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74553-29-0 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
2,5-dibrombensaldehyd används som mellanprodukt, den används för att producera andra kemikalier, den kan reagera med etan-1,2-diol för att få 2-(2,5-dibrom-fenyl)-[1,3]dioxolan. Reaktionen sker med reagens p-toluensulfonsyra, lösningsmedel toluen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,5-dibromobensaldehyd används som mellanprodukt, den används för att producera andra kemikalier, den kan reagera med etan-1,2-diol för att få 2-(2,5-dibrom-fenyl)-[1,3]dioxolan. Reaktionen sker med reagens p-toluensulfonsyra, lösningsmedel toluen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74553-29-0
Molekylformel C7H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 263.916
MDL-nummer MFCD00462864
InChI-nyckel BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzaldehyde, zlchem 813, acmc-20a0sm, 2,5-di bromobenzaldehyde, ksc493q1h, 2,5-dibromobenzaldehyde
PubChem CID 13540069
IUPAC-namn 2,5-dibrombensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromobenzaldehyde
Smältpunkt 88°C to 102°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 263.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.