Läs mer
2,5-dibrombensensulfonylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389905
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389905 1 g 1g
11399905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19888.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23886-64-8 | C6H3Br2ClO2S | 334.406 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23886-64-8
Molekylformel C6H3Br2ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 334.406
MDL-nummer MFCD00060685
InChI-nyckel ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
PubChem CID 2737515
IUPAC-namn 2,5-dibrombensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 69°C to 72°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2694054
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 334.41
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.