Läs mer
2,5-dibrombensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467377
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467377 25 g 25g
11457377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15077.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-71-9
Molekylformel C7H4Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 279.92
MDL-nummer MFCD00016494
InChI-nyckel SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1w 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid, benzoicacid, 2,5-dibromo, 4-09-00-01027 beilstein handbook reference, ksc353s4r, acmc-1b114, 2,5-dibromobenzoic acid
PubChem CID 11891
IUPAC-namn 2,5-dibrombensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromobenzoic acid
Smältpunkt 153°C to 157°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1868193
Formel vikt 279.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.