Läs mer
2,5-dibrombensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477377
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477377 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11477377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15077.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromobenzoic acid
CAS 610-71-9
Smältpunkt 153°C to 157°C
Molekylformel C7H4Br2O2
MDL-nummer MFCD00016494
Kvantitet 100 g
Beilstein 1868193
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1 W 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid
InChI-nyckel SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
IUPAC-namn 2,5-dibrombensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 279.92
PubChem CID 11891
Formel vikt 279.93
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.