Läs mer
2,5-Dibromohydroquinon, 97 %
Produktkod. 15461698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461698 5 g 5g
15451698 1 g 1g
15471698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55453.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 14753-51-6 | C6H4Br2O2 | 267,904 g/mol
Det är en viktig farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig farmaceutisk intermediär.
Löslighet Löslig
i metanol
Anmärkningar
Förvaring: Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, mörk och välventilerad plats och borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14753-51-6
Molekylformel C6H4Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 267.904
MDL-nummer MFCD00192664
InChI-nyckel VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 280945
IUPAC-namn 2,5-dibrombensen-1,4-diol
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromohydroquinone
Smältpunkt 191°C to 194°C
Kvantitet 5 g
Synonym 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Löslighetsinformation Soluble in methanol
Formel vikt 267.9
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dibromohydroquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dibromohydroquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.