Läs mer
2,5-Dibromonitrobensen, 97 %
Produktkod. 10580371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10580371 25 g Glasflaska 25g
10192230 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10580371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112860250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 3460-18-2 | C6H3Br2NR2 | 280,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3460-18-2
Molekylformel C6H3Br2NO2
Molekylvikt (g/mol) 280.89
MDL-nummer MFCD00007046
InChI-nyckel WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromonitrobenzene, 1,4-dibromo-2-nitro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2-nitro, 2,5-dibromo-1-nitrobenzene, rarechem fh 1w 0042, pubchem3899, 1,4-dibromonitrobenzene, 2,5-dibromo nitrobenzene, 2,5-dibromo-nitrobenzene, acmc-1ahj1
PubChem CID 77004
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dibromonitrobenzene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 81 °C till 85 °C
Färg Gult
Densitet 2.3740g/mL, 2.374
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br2C6H3NO2
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 250
Formel vikt 280.89
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dibromonitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.