Läs mer
2,5-Dibromophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dibromophenol |
| CAS | 28165-52-8 |
| Molekylformel | C6H4Br2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phenol, 2,5-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,5-Dibromophenol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1cc(Br)ccc1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.9 |
| Formel vikt | 249.8629 |