Läs mer
2,5-Dibromopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dibromopyridine |
| CAS | 624-28-2 |
| Molekylformel | C5 H3 Br2 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Nicotinic Acid Impurity 13 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC-namn | 2,5-dibromopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.89 |
| Formel vikt | 234.8632 |