Läs mer
2,5-Dibromothiofen, 95 %
Produktkod. 11475423
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475423 250 g 250g
11434080 25 g 25g
11465423 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13406.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
2,5-dibromtiofen, används huvudsakligen som farmaceutisk mellanprodukt och syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2,5-dibromtiofen, används huvudsakligen som farmaceutisk intermediär och
syntesintermediär.
Löslighet
Det är lösligt i kloroform och metanol. Det är olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Ljuskänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3141-27-3
Molekylformel C4H2Br2S
Molekylvikt (g/mol) 241.93
MDL-nummer MFCD00005420
InChI-nyckel KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
IUPAC-namn 2,5-dibromtiofen
LEDER BrC1=CC=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromothiophene
Smältpunkt -6 °C
Densitet 2.15
Kokpunkt 210 °C till 212 °C
Flampunkt 99 °C (210 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.629
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 109899
Löslighetsinformation Den är löslig i kloroform och metanol. Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 241.94
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.