Läs mer
2,5-Dibromothiofen, 95 %
Produktkod. 10666584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666584 500 g Glasflaska 500g
10502931 25 g Glasflaska 25g
10041580 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10666584 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148685000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3141-27-3
Molekylformel C4H2Br2S
Molekylvikt (g/mol) 241.93
MDL-nummer MFCD00005420
InChI-nyckel KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
IUPAC-namn 2,5-dibromtiofen
LEDER BrC1=CC=C(Br)S1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dibromothiophene
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -6 °C
Färg Gul till brun
Densitet 2.1400g/mL, 2.14
Kokpunkt 211 °C
Flampunkt 99 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,6270 till 1,63
Kvantitet 500 g
Beilstein 17, 33
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig
Formel vikt 241.93
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dibromothiophene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.