Läs mer
2,5-Dibromotiofen, TRC
Produktkod. 30376127
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30376127 10 g
1 options
Produktkod. 30376127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42548310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromothiophene
CAS 3141-27-3
Molekylformel C4 H2 Br2 S
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
LEDER Brc1ccc(Br)s1
IUPAC-namn 2,5-dibromotiofenen
Molekylvikt (g/mol) 241.93
Formel vikt 239.8244