Läs mer
2,5-Dibromotoluene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12959164 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12959164 1 mL 1ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12959164 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1251
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,5-Dibromotoluene615-59-81000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Dibromotoluene
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 615-59-8, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Methods 8041
Molekylformel C7H6Br2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
IUPAC-namn 1,4-dibromo-2-methylbenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 249.933
PubChem CID 12006
Kvantitet 1 mL
Show More Show Less
Product intended for laboratory use only