Läs mer
2,5-Dichloro-1,3-benzenedicarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichloro-1,3-benzenedicarbonitrile |
| CAS | 109292-89-9 |
| Molekylformel | C8H2Cl2N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dichloroisophthalonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)8(10)6(2-7)4-12/h1-2H |
| LEDER | ClC1=CC(C#N)=C(Cl)C(C#N)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.02 |