Läs mer
2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene, TRC
Produktkod. 30373866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373866 1 g
30379210 10 g
30376493 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30373866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4388851G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1124-05-6
Molekylformel C8 H8 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 175.06
Synonym 2,5-Dichloro-p-xylene, NSC 61999, 1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene
IUPAC-namn 1,4-dichloro-2,5-dimethyl-benzene
LEDER Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Formel vikt 174.0003