Läs mer
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane |
| CAS | 6223-78-5 |
| Molekylformel | C8H16Cl2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethyl-2,5-dichlorohexane, NSC 408418 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16Cl2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(Cl)CCC(C)(C)Cl |
| IUPAC-namn | 2,5-dichloro-2,5-dimethylhexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vikt | 182.0629 |