Läs mer
2,5-diklor-4,6-dimetylnikotinonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673793
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10673793 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10610923 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10673793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF00821DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91591-63-8
Molekylformel C8H6Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 201.05
MDL-nummer MFCD00052631
InChI-nyckel UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334852
IUPAC-namn 2,5-diklor-4,6-dimetylpyridin-3-karbonitril
LEDER CC1=C(C(=NC(=C1Cl)C)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichloro-4, 6-dimethylnicotinonitrile
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, pubchem20434, ksc669q6f, 2,5-dichloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-3-pyridyl cyanide, 3-pyridinecarbonitrile,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2,5-dichloro-4,6-dimethyl
Formel vikt 201.06
Procent renhet 95%