Läs mer
2,5-Dichloro-4-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichloro-4-nitrophenol |
| CAS | 5847-57-4 |
| Molekylformel | C6H3NO3Cl2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-2-6(10)4(8)1-5(3)9(11)12/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1cc(Cl)c(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.99 |
| Formel vikt | 206.949 |