Läs mer
2,5-diklor-4-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486247
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486247 1 g 1g
15496247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33442.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89719-92-6 | Molekylformel: C6H2Cl2F3N | Molekylvikt: 215,98 g/mol
2-klor-6-(trifluormetyl)pyridin, 2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin och 3-klor-4-(trifluormetyl)pyridin omvandlades var och en till de tre möjliga karboxylsyrorna 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 och 20. Detta uppnåddes genom att använda flera, men inte alla, organometalliska verktygslådor : omvandling av en mer basisk organometallisk art till en mindre basisk isomer genom transmetallering-jämvikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klor-6-(trifluormetyl)pyridin, 2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin och 3-klor-4-(trifluormetyl)pyridin omvandlades vardera till de tre möjliga karboxylsyrorna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 och 20. Detta uppnåddes genom att använda flera, men inte alla, organometalliska ''verktygsverktygsmetoder'': omvandling av en mer grundläggande organometallisk art till en mindre basisk isomer genom transmetallisering-equilibration.
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxiderande medel, aluminium. Skydd mot kväve och lägre temperatur rekommenderas (under 4 grader C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89719-92-6
Molekylformel C6H2Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 215.98
MDL-nummer MFCD09749663
InChI-nyckel GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
PubChem CID 26986016
IUPAC-namn 2,5-diklor-4-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kokpunkt 76 °C (18 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 215.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.