Läs mer
2,5-diklor-4-(trifluormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311710
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10311710 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10311710 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00145DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 89719-92-6
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H2Cl2F3N
MDL-nummer MFCD09749663
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
InChI-nyckel GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
IUPAC-namn 2,5-diklor-4-(trifluormetyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 215.98
PubChem CID 26986016
Formel vikt 215.99
Procent renhet 97%