missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Dichloro Miconazole Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2RS)-2-[(2,5-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate |
| CAS | 909277-72-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[(2RS)-2-[(2,5-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. G (EP) as Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-4-16(21)12(7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-3-1-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| LEDER | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3cc(Cl)ccc3Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.14 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?