Läs mer
2,5-diklor-p-bensokinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15760869 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15760869 5 g 5g
15515444 1 g 1g
15770869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15760869 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-93-0 | C6H2Cl2O2 | 176.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-93-0
Molekylformel C6H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.99
InChI-nyckel LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
PubChem CID 12011
IUPAC-namn 2,5-diklorcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Smältpunkt 159.0°C to 161.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 176.99
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dichloro-p-benzoquinone, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.