Läs mer
Alfa Aesar™ 2',5'-Dichloroacetoacetanilide, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',5'-Dichloroacetoacetanilide |
| Smältpunkt | 94°C to 96°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 246.09 |
| Procent renhet | 98% |