Läs mer
2',5'-Dichloroacetophenone, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15187412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15187412 100 g Glass bottle 100g
15177412 10 g Glass bottle 10g
10307650 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15187412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179421000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2476-37-1
Molekylformel C8H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 189.04
MDL-nummer MFCD00000607
InChI-nyckel CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC-namn 1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 5'-Dichloroacetophenone
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 11.0°C to 13.0°C
Färg Brown to Yellow
Densitet 1.3120g/mL, 1.312
Kokpunkt 118.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl2C6H3COCH3
Brytningsindex 1.5604 to 1.5624
Kvantitet 100 g
Formel vikt 189.04
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid