Läs mer
2',5'-dikloracetofenon, 98 %
Produktkod. 11464824
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464824 100 g 100g
11424080 10 g 10g
11454824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464824 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13770.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2476-37-1 | C8H6Cl2O | 189,035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2476-37-1
Molekylformel C8H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 189.035
MDL-nummer MFCD00000607
InChI-nyckel CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC-namn 1-(2,5-diklorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',5'-Dichloroacetophenone
Smältpunkt 11 °C till 13 °C
Densitet 1.312
Kokpunkt 118 °C (12 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 100 g
Beilstein 1865043
Formel vikt 189.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.