Läs mer
2,5-Dichloroaniline, 99%
Produktkod. 11414080
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414080 250 g 250g
11419073 500 g 500g
11429073 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414080 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11151.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-82-9 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
2,5-dikloranilin användes i en studie för att utveckla en snabb och känslig kvantitativ metod för detektion av vissa anilinderivat genom fastfasmikroextraktion i gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,5-dikloranilin användes i en studie för att utveckla en snabb och
känslig kvantitativ metod för detektion av vissa anilinderivat genom fastfasmikroextraktion i gaskromatografi-masspektrometri.
Löslighet
Löslig i utspädd saltsyra.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig, förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-82-9
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.01
MDL-nummer MFCD00007667
InChI-nyckel AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg
PubChem CID 7262
ChEBI CHEBI:34245
IUPAC-namn 2,5-dikloranilin
LEDER NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichloroaniline
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 250°C to 251°C
Flampunkt 139°C (282°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3442
Beilstein 1447438
Formel vikt 162.02
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.