Läs mer
2,5-Dichloroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dichloroaniline |
| CAS | 95-82-9 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl2 N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Benzenamine, 2,5-dichloro-, 2,5-DCA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,5-dichloroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vikt | 160.9799 |