Läs mer
2,5-Dichloroanisole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10194580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10194580 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10194580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264180250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dichloroanisole
Namnnotering 99%
CAS 1984-58-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6Cl2O
Linjär formel Cl2C6H3OCH3
Brytningsindex 1.5615 to 1.5635
MDL-nummer MFCD00061123
Kvantitet 25g
Synonym 2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
InChI-nyckel QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
IUPAC-namn 1,4-dichloro-2-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 177.02
PubChem CID 16125
Formel vikt 177.03
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dichloroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.