Läs mer
2,5-Dichlorobenzenesulfonic acid dihydrate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11319919
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11319919
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25650.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38484-94-5
Molekylformel C6H8Cl2O5S
Molekylvikt (g/mol) 263.085
MDL-nummer MFCD08271971
InChI-nyckel VPJICTWHRNQYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzenesulfonic acid dihydrate, acmc-209qt1, 2,5-dichlorobenzene-1-sulfonic acid-water 1/2
PubChem CID 21114734
IUPAC-namn 2,5-dichlorobenzenesulfonic acid;dihydrate
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)O)Cl.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dichlorobenzenesulfonic acid dihydrate
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2585
Formel vikt 263.09 (227.07 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.